Learn More
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR, Fisher Chemical™
68.70 - 70.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7778-18-9
Moleculaire formule CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium sulfate
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10283750
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/2440/53
500 g N/A N/A N/A
10161610
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/2440/60
1 kg N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7778-18-9
136.13
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
CaO4S
MFCD00010912
calcium sulfate
Specificatie
1450°C
White
CaO4S
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
calcium sulfate
136.14g/mol
7778-18-9
Solid
MFCD00010912
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
136.13
Plastic powder jar