Learn More
Calcium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
24.55 - 50.62
Beschrijving
Calcium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
Chemische identificatiekenmerken
10899 |
Specificatie
Colorless | |
Liquid | |
HDPE plastic bottle |
1 | |
10899 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Calcium solution 1000 ppm
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.