Learn More
Calcium phosphate, dibasic dihydrate, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
43.92 - 147.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7789-77-7 |
---|---|
Moleculaire formule | CaHO4P·2H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 172.09 |
MDL-nummer | MFCD00149621 |
InChI Key | XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen |
PubChem CID | 104805 |
ChEBI | CHEBI:4496 |
IUPAC Name | calcium;hydrogen phosphate;dihydrate |
SMILES | O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10549423
|
Thermo Scientific Acros
389830010 |
1 kg | Plastic bottle |
43.92
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10330584
|
Thermo Scientific
389830050 |
5 kg | Plastic drum |
147.74
5 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7789-77-7 | |
172.09 | |
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L | |
104805 | |
calcium;hydrogen phosphate;dihydrate |
CaHO4P·2H2O | |
MFCD00149621 | |
calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen | |
CHEBI:4496 | |
O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2] |
Specificatie
Calcium phosphate, dibasic dihydrate | |
White | |
98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry) | |
CaHPO4·2H2O | |
calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen | |
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L | |
calcium;hydrogen phosphate;dihydrate | |
104805 | |
172.09 | |
Extra Pure | |
24.5% to 26.5% (800°C) |
7789-77-7 | |
Powder | |
CaHO4P·2H2O | |
MFCD00149621 | |
Solubility in water: 0.2g/L (25°C) | |
O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2] | |
172.09 | |
CHEBI:4496 | |
≥98% | |
Calcium: positive, Phosphate: positive |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.