Learn More
Calcium perchlorate tetrahydrate, pure, Thermo Scientific Chemicals
47.64 - 149.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS 15627-86-8
Moleculaire formule CaCl2O8·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 311.04
MDL-nummer MFCD00191895
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10055153
Bekijk documenten
Thermo Scientific
390631000
100 g Glass bottle
47.64
100 gram
10310144
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
390635000
500 g Glass bottle
149.75
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
15627-86-8
CaCl2O8·4H2O
311.04
MFCD00191895
Specificatie
Calcium perchlorate tetrahydrate
White
CaCl2O8·4H2O
MFCD00191895
311.04
12.2 to 13.5% (Calcium)
15627-86-8
Crystalline Powder and/or Crystals
CaCl2O8·4H2O
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
311.04
Pure
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Calcium perchlorate tetrahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.