Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
40.35 - 224.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13477-34-4
Moleculaire formule CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
MDL-nummer 149604
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10000080
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/1880/53
500 g N/A N/A N/A
10680321
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/1880/60
1 kg N/A N/A N/A
10030050
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/1880/63
3 kg
224.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13477-34-4
236.15
MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
CaH8N2O10
149604
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
Specificatie
132°C
13477-34-4
5 to 7
CaH8N2O10
MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
236.15g/mol
45°C
White
Crystalline Solid
149604
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
236.15
Plastic powder jar
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.