Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
51.30 - 102.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13477-34-4 |
---|---|
Moleculaire formule | CaH8N2O10 |
Molecular Weight (g/mol) | 236.15 |
MDL-nummer | 149604 |
InChI Key | MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | calcium bis(nitric acid) tetrahydrate |
SMILES | O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10724751
|
Fisher Chemical
C/1882/53 |
500 g |
51.30
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10642261
|
Fisher Chemical
C/1882/60 |
1 kg |
102.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
13477-34-4 | |
236.15 | |
MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N | |
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O |
CaH8N2O10 | |
149604 | |
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate |
Specificatie
132°C | |
13477-34-4 | |
5 to 7 | |
CaH8N2O10 | |
MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N | |
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate | |
236.15g/mol |
45°C | |
White | |
Crystalline Solid | |
149604 | |
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O | |
236.15 | |
Plastic powder jar |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Calcium nitrate tetrahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.