Learn More
Calcium Lactate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
86.75 - 312.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5743-47-5
Moleculaire formule C6H20CaO11
Molecular Weight (g/mol) 308.29
MDL-nummer 150987
InChI Key HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
IUPAC Name calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10385310
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/1820/53
500 g Plastic powder jar N/A N/A N/A
12626677
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/1820/65
5 kg Plastic keg N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5743-47-5
308.29
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
C6H20CaO11
150987
calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate
Specificatie
240°C
Solid
150987
O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
308.29
5743-47-5
C6H20CaO11
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate
308.29g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Calcium lactate pentahydrate