Learn More
Calcium Hypochlorite, Technical, Fisher Chemical™
19.30 - 53.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7778-54-3 |
---|---|
Moleculaire formule | CaCl2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 142.98 |
MDL-nummer | 10900 |
InChI Key | ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | calcium dihypochlorite |
SMILES | [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7778-54-3 | |
142.98 | |
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N | |
[Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl |
CaCl2O2 | |
10900 | |
calcium dihypochlorite |
Specificatie
100°C | |
White | |
Solid | |
10900 | |
[Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl | |
142.98 | |
Plastic powder jar |
7778-54-3 | |
11.4 | |
CaCl2O2 | |
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N | |
calcium dihypochlorite | |
142.98g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Calcium hypochlorite
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Acute toxiciteit Categorie 4
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Product Title
Calcium Hypochlorite, Technical, Fisher Chemical™