Learn More
Calcium Chloride Hexahydrate, 98.5%+, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
50.30 - 204.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7774-34-7 |
---|---|
Moleculaire formule | CaCl2H12O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 219.07 |
MDL-nummer | 149616 |
InChI Key | QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | calcium hexahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7774-34-7 | |
219.07 | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2H12O6 | |
149616 | |
calcium hexahydrate dichloride |
Specificatie
30°C | |
Colorless | |
Solid | |
149616 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
219.07 | |
Plastic powder jar |
7774-34-7 | |
6.5 to 8.0 | |
CaCl2H12O6 | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
calcium hexahydrate dichloride | |
219.08g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.