Learn More
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99%
20.69 - 604.51
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10035-04-8
Moleculaire formule CaCl2 · 2H2O
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15683380
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31307-500G
500 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15663380
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31307-1KG
1 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15673380
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31307-2.5KG
2.5 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15603390
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31307-6X2.5KG
6 x 2.5 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15693380
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31307-50KG
50 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10035-04-8
CaCl2 · 2H2O
Specificatie
Calcium Chloride Dihydrate
10035-04-8
MFCD00149613
147.01g/mol
ACS/puriss. p.a.
Reag. Ph. Eur.
CaCl2 · 2H2O
NONH for all modes of transport
≥99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 600-075-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9810000
Productidentificatie
  • Calcium chloride dihydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.