Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥99%
21.17 - 1090.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10035-04-8
Moleculaire formule CaCl2 · 2H2O
MDL-nummer MFCD00149613
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15672220
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
223506-25G
25 g N/A N/A N/A
15692220
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
223506-500G
500 g N/A N/A N/A
15662220
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
223506-2.5KG
2.5 kg N/A N/A N/A
15602230
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
223506-6X500G
6 x 500 g N/A N/A N/A
15682220
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
223506-4X2.5KG
4 x 2.5 kg N/A N/A N/A
15652220
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
223506-12KG
12 kg N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10035-04-8
CaCl2 · 2H2O
MFCD00149613
Specificatie
Calcium Chloride Dihydrate
CaCl2 · 2H2O
NONH for all modes of transport
≥99%
0.01mmHg (20°C)
10035-04-8
MFCD00149613
147.01g/mol
ACS Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9810000
Productidentificatie
  • Calcium chloride dihydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.