Learn More
Calcium chloride dihydrate, 99%, for biochemistry, Thermo Scientific Chemicals
73.87 - 243.21
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10035-04-8 |
---|---|
Moleculaire formule | CaCl2·2H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 147.02 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
13535020
|
Thermo Scientific Acros
447325000 |
500 g | Plastic Bottle |
73.87
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
13525020
|
Thermo Scientific Acros
447320025 |
2.5 kg | Plastic Bottle |
243.21
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10035-04-8 | |
CaCl2·2H2O | |
147.02 |
Specificatie
Calcium chloride dihydrate | |
10035-04-8 | |
CaCl2·2H2O | |
15,1661 | |
147.02 | |
99% | |
0.83 |
175.0°C | |
98.5% min. (Complexometry) | |
CaCl2·2H2O | |
Clear colorless | |
147.02 | |
Biochemical | |
0.8300g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Calcium chloride dihydrate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.