Learn More
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™
Anhydrous, powder,≥97%
73.75 - 441.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10043-52-4
Moleculaire formule CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
MDL-nummer MFCD00010903
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synoniem calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15627760
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
C4901-100G
100 g Poly Bottle
73.75
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15657760
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
C4901-500G
500 g Poly Bottle
222.14
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15637760
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
C4901-1KG
1 kg Poly bottle
349.41
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15647760
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
C4901-2.5KG
2.5 kg Poly Bottle
397.18
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15667760
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
C4901-5KG
5 kg Poly Bottle N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™