Learn More
Calcium Chloride, Anhydrous, granular, Honeywell Fluka™
Anhydrous, granular, ≤7.0 mm,≥93.0%
38.84 - 175.67
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10043-52-4
Moleculaire formule CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
MDL-nummer MFCD00010903
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synoniem calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC Name calcium;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15687720
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
C1016-100G
100 g
38.84
100 gram
15607730
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
C1016-500G
500 g
52.61
500 gram
15697720
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
C1016-2.5KG
2.5 kg
175.67
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10043-52-4
110.98
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
5284359
calcium;dichloride
CaCl2
MFCD00010903
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CHEBI:3312
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specificatie
Calcium chloride
CaCl2
MFCD00010903
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
110.98
CHEBI:3312
≥93%
10043-52-4
CaCl2
NONH for all modes of transport
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium;dichloride
5284359
110.98g/mol
0.01 mmHg (20°C)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9800000
Productidentificatie
  • Calcium chloride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.