Learn More
Calcium Carbonate, Light Powder, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
348.00 - 1165.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 471-34-1
Moleculaire formule CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synoniem calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15567894
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
1301-01
500 g Poly Bottle
348.00
500 gram
15577894
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
1301-05
2.5 kg Poly Pail
1165.00
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
471-34-1
100.09
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
10112
[Ca++].[O-]C([O-])=O
CCaO3
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CHEBI:3311
Specificatie
Calcium Carbonate
Powder
MFCD00010906
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium;carbonate
10112
100.09
471-34-1
CCaO3
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
[Ca++].[O-]C([O-])=O
100.09
CHEBI:3311
FCC/USP