Learn More
Calcium carbonate, ACS reagent, chelometric standard, Thermo Scientific Chemicals
37.39 - 156.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 471-34-1
Moleculaire formule CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synoniem calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15515096
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
403801000
100 g
37.39
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15525096
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
403805000
500 g
156.78
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
471-34-1
100.09
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
10112
[Ca++].[O-]C([O-])=O
CCaO3
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CHEBI:3311
Specificatie
Calcium carbonate
471-34-1
CaCO3
01,103; 02,57; 04,67; 05,89
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium carbonate
10112
100.09
ACS Reagent
825.0°C
CCaO3
MFCD00010906
15,1659
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
[Ca++].[O-]C([O-])=O
100.09
CHEBI:3311
99.95 to 100.05% (on dried substance) (Complexometry)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
Productidentificatie
  • Calcium carbonate