Learn More
Calcium carbonate, 99+%, for biochemistry, Thermo Scientific Chemicals
42.54 - 136.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS 471-34-1
Moleculaire formule CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synoniem calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12654977
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
192721000
100 g Plastic bottle
42.54
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12664977
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
192725000
500 g Plastic bottle
136.68
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
471-34-1
100.09
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
10112
[Ca++].[O-]C([O-])=O
CCaO3
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CHEBI:3311
Specificatie
Calcium carbonate
471-34-1
CCaO3
MFCD00010906
15,1659
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
[Ca++].[O-]C([O-])=O
100.09
CHEBI:3311
≥99%
825.0°C
99% min. (Complexometry)
CaCO3
01,103; 02,57; 04,67; 05,89
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium;carbonate
10112
100.09
Biochemical
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
Productidentificatie
  • Calcium carbonate