Learn More
Calcium carbide, 72-82%, Thermo Scientific Chemicals
34.07 - 182.91
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-20-7
Moleculaire formule C2Ca
Molecular Weight (g/mol) 64.1
MDL-nummer MFCD00010905
Synoniem calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10646124
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
389792500
250 g Glass bottle
34.07
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10762284
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
389790010
1 kg Glass bottle
121.61
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10219103
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
389790025
2.5 kg Glass bottle
182.91
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-20-7
64.1
calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
C2Ca
MFCD00010905
Specificatie
2300.0°C
2160.0°C
Gray
12 to 23% (CaO) (Complexometry)
CaC2
15, 1658
Solubility in water: hydrolyses
64.1
Positive
Calcium carbide
75-20-7
Lump
C2Ca
MFCD00010905
calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
64.1
72 to 82%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Keep away from any possible contact with water,because of violent reaction and possible flash fire.
Handle under inert gas.
Protect from moisture.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protecti
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-848-3
Productidentificatie
  • Calcium carbide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P223-Contact met water vermijden.
  • P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Calcium carbide, Calcium oxide