Learn More
Calcium bromide hydrate, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
52.66 - 299.49
Chemische identificatiekenmerken
CAS 71626-99-8
Moleculaire formule Br2Ca
Molecular Weight (g/mol) 199.89
MDL-nummer MFCD00149608
InChI Key WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15129323
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
450632500
250 g
52.66
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15109323
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
450630025
2.5 kg
299.49
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
71626-99-8
199.89
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
[Ca++].[Br-].[Br-]
Br2Ca
MFCD00149608
calcium dibromide
Specificatie
Calcium bromide hydrate
71626-99-8
CaBr2·xH2O
(10% in water) Clear colorless to slightly hazy
[Ca++].[Br-].[Br-]
199.89
Extra Pure
730.0°C
Br2Ca
MFCD00149608
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
calcium dibromide
199.9
Plastic bottle
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Calcium bromide hydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Calcium bromide, hydrate