Learn More
Calcium bromide, anhydrous, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
For Photography, Dehydrating Agent, Manufacturing of Mineral Water
31.56 - 333.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7789-41-5
Moleculaire formule Br2Ca
Molecular Weight (g/mol) 199.886
MDL-nummer MFCD00010902
InChI Key WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synoniem calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
IUPAC Name calcium;dibromide
SMILES [Ca+2].[Br-].[Br-]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11335059
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
087893.09
10 g
31.56
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11315059
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
087893.18
50 g
85.83
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11325059
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
087893.30
250 g
333.66
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7789-41-5
199.886
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
5360316
calcium;dibromide
Br2Ca
MFCD00010902
calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
CHEBI:31338
[Ca+2].[Br-].[Br-]
Specificatie
806°C to 812°C
730°C
7789-41-5
Powder
Br2Ca
calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
calcium;dibromide
5360316
199.9
White to off-white powder or beads
Calcium bromide
Anhydrous
White
99.5%
MFCD00010902
Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
[Ca+2].[Br-].[Br-]
199.886
CHEBI:31338
Hygroscopic
3.353
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 232-164-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9328000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Calcium bromide, anhydrous
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Calcium bromide