Learn More
Calcium boride, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
49.04 - 501.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12007-99-7 |
---|---|
Moleculaire formule | B6Ca |
Molecular Weight (g/mol) | 104.938 |
MDL-nummer | MFCD00148904 |
InChI Key | AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide |
PubChem CID | 16212529 |
SMILES | B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11388868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041721.18 |
50 g |
49.04
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11378868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041721.30 |
250 g |
166.83
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11368868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041721.A1 |
1 kg |
501.50
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12007-99-7 | |
104.938 | |
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N | |
16212529 |
B6Ca | |
MFCD00148904 | |
calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide | |
B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2] |
Specificatie
Calcium boride | |
12007-99-7 | |
B6Ca | |
calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide | |
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N | |
104.938 | |
104.95 | |
2.30 g/mL |
2235°C | |
Powder | |
MFCD00148904 | |
Insoluble in water. Dissolves slowly in acids | |
B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2] | |
16212529 | |
≥95% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-525-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures