Learn More
Calcium acetate hydrate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
31.16 - 124.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 114460-21-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H6CaO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 158.17 |
MDL-nummer | MFCD00012448 |
InChI Key | VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | Acetic acid, calcium salt hydrate |
IUPAC Name | calcium diacetate |
SMILES | [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10772251
|
Thermo Scientific Acros
211052500 |
250 g | Plastic bottle |
31.16
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10782441
|
Thermo Scientific Acros
211050010 |
1 kg | Plastic bottle |
73.16
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11331440
|
Thermo Scientific Acros
211050051 |
5 kg | Plastic drum |
124.62
5 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
114460-21-8 | |
158.17 | |
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L | |
calcium diacetate |
C4H6CaO4 | |
MFCD00012448 | |
Acetic acid, calcium salt hydrate | |
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Specificatie
Calcium acetate hydrate | |
White | |
Powder and/or Agglomerates | |
C4H6CaO4 | |
MFCD00012448 | |
13,60; 15,46 | |
Acetic acid, calcium salt hydrate | |
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L | |
calcium diacetate | |
158.17 | |
Extra Pure |
114460-21-8 | |
7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C) | |
98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Ca | |
02,IV,113 | |
14,1646 | |
Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
158.17 | |
99% | |
Authentic |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
- Calcium acetate hydrate