Learn More
Cadmium sulfate octahydrate, ACS, 98.0-102.0%, Thermo Scientific Chemicals
Used in Standard Weston Cell, as electrolytes in electroplating, in phosphors, in manufacture of standard cadmium elements, and as a catalyst in Marsh test for AS
21.41 - 266.33
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11381709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012340.14 |
25 g |
21.41
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11371709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012340.30 |
250 g |
90.95
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11361709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012340.A1 |
1 kg |
266.33
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Cadmium sulfate mainly used in electroplating of cadmium, which is used in electronic circuits. It is used as a precursor for cadmium based pigments such as cadmium sulfide and pharmaceutical intermediates. It is used in the standard weston cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7790-84-3 | |
MFCD00151655 |
Specificatie
Cadmium sulfate octahydrate | |
7790-84-3 | |
Crystalline | |
3CdSO4·8H2O | |
Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol. | |
ACS | |
White crystalline |
>40°C to H2O | |
White | |
98.0 to 102.0% | |
MFCD00151655 | |
769.50 (208.46 Anhydrous) | |
1.565 | |
3.08 g/mL |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H340-H350-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-331-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV2850000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cadmium sulfate octahydrate, ACS
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H340-Kan genetische schade veroorzaken.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Cadmium sulfate octahydrate