Learn More
Cadmium sulfate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
148.74 - 365.82
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10124-36-4
Moleculaire formule CdO4S
Molecular Weight (g/mol) 208.46
MDL-nummer MFCD00010923
InChI Key QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synoniem cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6oMeer weergevenMinder weergeven
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC Name cadmium(2+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10217120
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
270565000
500 g Glass bottle
148.74
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10743344
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
270560025
2.5 kg Glass bottle
365.82
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For analysis
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Cadmium sulfate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals