Learn More
Cadmium shot, 3-6mm (0.1-0.2in), 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
133.67 - 1498.46
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-43-9
Moleculaire formule Cd
Molecular Weight (g/mol) 112.41
MDL-nummer MFCD00010914
InChI Key BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC Name cadmium
SMILES [Cd]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11343647
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035483.18
50 g
133.67
50 gram
11323647
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035483.30
250 g
523.61
250 gram
11333647
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035483.A1
1 kg
1498.46
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-43-9
112.41
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
23973
cadmium
Cd
MFCD00010914
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CHEBI:22977
[Cd]
Specificatie
Cadmium shot
7440-43-9
Cd
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
[Cd]
112.41
CHEBI:22977
Shot
3mm (0.1 in.)
(metals basis)
MFCD00010914
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
cadmium
23973
99.999%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Cadmium shot
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H361fd-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P320-Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens deplaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften..