Learn More
Cadmium shot, 1-3mm (0.04-0.1in), Puratronic™, 99.9997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
145.73 - 2163.77
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-43-9 |
---|---|
Moleculaire formule | Cd |
Molecular Weight (g/mol) | 112.41 |
MDL-nummer | MFCD00010914 |
InChI Key | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
PubChem CID | 23973 |
ChEBI | CHEBI:22977 |
SMILES | [Cd] |
Product Code | Brand | Aantal | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Aantal | Price | Quantity & Availability | |||||
11301129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011351.18 |
50 g |
145.73
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11321129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011351.30 |
250 g |
555.77
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11311129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011351.A1 |
1 kg |
2163.77
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7440-43-9 | |
112.41 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
23973 | |
[Cd] |
Cd | |
MFCD00010914 | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
CHEBI:22977 |
Specifications
Cadmium | |
7440-43-9 | |
8.65g/cm3 | |
Cd | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
[Cd] | |
112.41 | |
CHEBI:22977 | |
Shot |
Silver-White | |
Silvery-white shot | |
99.9997% (Metals basis) | |
MFCD00010914 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
cadmium | |
23973 | |
0.00013 hPa |
Safety and Handling
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EU9800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cadmium shot
Signal Word
- Gevaar
Hazard Category
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Hazard Statement
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H361fd-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Precautionary Statement
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Bevat: Cadmium