Learn More
Cadmium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
193.97 - 1201.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-43-9 |
---|---|
Moleculaire formule | Cd |
Molecular Weight (g/mol) | 112.41 |
MDL-nummer | MFCD00010914 |
InChI Key | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
PubChem CID | 23973 |
ChEBI | CHEBI:22977 |
IUPAC Name | cadmium |
SMILES | [Cd] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11311168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010119.UH |
12 cm |
193.97
12 cm |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11321168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010119.UI |
24 cm |
276.38
24 cm |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11331168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010119.UT |
5 x 24 cm |
1201.98
5 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-43-9 | |
112.41 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
23973 | |
cadmium |
Cd | |
MFCD00010914 | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
CHEBI:22977 | |
[Cd] |
Specificatie
Cadmium rod | |
7440-43-9 | |
Cd | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
[Cd] | |
112.41 | |
CHEBI:22977 | |
≈11.0g/cm |
12.7mm (0.5 in.) dia. | |
(metals basis) | |
MFCD00010914 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
cadmium | |
23973 | |
≥99.99% | |
Rod |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cadmium rod
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H361fd-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P320-Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .