Learn More
Cadmium hydroxide, 75%(as Cd), pure, Thermo Scientific™
65.07 - 215.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 21041-95-2 |
---|---|
Moleculaire formule | CdH2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 146.43 |
MDL-nummer | MFCD00015995 |
InChI Key | PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | cadmium(2+) dihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[Cd++] |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
21041-95-2 | |
146.43 | |
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L | |
[OH-].[OH-].[Cd++] |
CdH2O2 | |
MFCD00015995 | |
cadmium(2+) dihydroxide |
Specificatie
Cadmium hydroxide | |
21041-95-2 | |
CdH2O2 | |
15,1625 | |
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) dihydroxide | |
146.41 | |
Pure |
232.0°C | |
75%(as Cd) | |
MFCD00015995 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol | |
[OH-].[OH-].[Cd++] | |
146.43 | |
75% (as Cd) |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Fatal if inhaled.
Suspected of causing genetic defects.
May cause cancer.
Suspected of damaging fertility.
Suspected of damaging the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated e
GHS P Statement
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Use personal protective equipment as required.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-168-5
- Cadmium hydroxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H361fd-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H330-Dodelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.