Learn More
Cadmium chloride hemipentahydrate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
26.97 - 118.59
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7790-78-5
Moleculaire formule 2·5 H2O
Molecular Weight (g/mol) 228.34
MDL-nummer MFCD00799071
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10308530
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
197020250
25 g Glass bottle
26.97
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10318530
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
197022500
250 g Glass bottle
118.59
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7790-78-5
2·5 H2O
228.34
MFCD00799071
Specificatie
Cadmium chloride hemipentahydrate
p.a.
White
79.5 to 81% (CdCl2) (Complexometry)
CdCl2·5/2H2O
15, 1622
228.34
≥99%
34.0°C
7790-78-5
Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
2·5 H2O
MFCD00799071
Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
228.34
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause cancer.
May cause genetic defects.
May damage fertility.
May damage the unborn child.
Fatal if inhaled.
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Obtain special instructions before use.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a positi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : EV0178000
Productidentificatie
  • Cadmium chloride hemipentahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H340-Kan genetische schade veroorzaken.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Cadmium chloride hemipentahydrate