Learn More
Cadmium chloride, ACS reagent, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
29.25 - 347.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10108-64-2
Moleculaire formule CdCl2
Molecular Weight (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00010916
InChI Key YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synoniem cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC Name dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10682145
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
315270050
5 g Glass bottle
29.25
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10412271
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
315271000
100 g Plastic bottle
118.59
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10269843
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
315275000
500 g Plastic bottle
347.73
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10108-64-2
183.31
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
24947
dichlorocadmium
CdCl2
MFCD00010916
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CHEBI:35456
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specificatie
960.0°C
568.0°C
10108-64-2
Powder
CdCl2
04,485
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
dichlorocadmium
24947
183.31
ACS Reagent
Cadmium chloride
Anhydrous, For analysis ACS
White
CdCl2
MFCD00010916
15,1622
Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
183.31
CHEBI:35456
≥99.0%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause genetic defects.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility.
May damage the unborn child.
Toxic if swallowed
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Obtain special instructions before use.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF S
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
Productidentificatie
  • Cadmium chloride, anhydrous
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H340-Kan genetische schade veroorzaken.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: cadmium chloride