Learn More
Cadmium acetate dihydrate, 98%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
49.55 - 359.79
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5743-04-4
Moleculaire formule C4H6CdO4·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 266.52
MDL-nummer MFCD00150020
InChI Key AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10297230
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
317131000
100 g Plastic bottle
49.55
100 gram
10529843
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
317135000
500 g Plastic bottle
105.53
500 gram
15129263
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
317130025
2.5 kg Plastic bottle
359.79
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5743-04-4
266.52
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
C4H6CdO4·2H2O
MFCD00150020
Specificatie
Cadmium acetate dihydrate
White
97.5% min. (Complexometry)
(CH3CO2)2Cd·2H2O
10,1584
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
266.52
Analytical
5743-04-4
Crystalline Powder and/or Crystals
C4H6CdO4·2H2O
MFCD00150020
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
266.52
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a posi
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Cadmium acetate dihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.