Learn More
uvex C500 Cut Protection Gloves
Uvex C500 gloves combine comfort, flexibility, and tactility with the highest level of cut protection (level 5/C). Soft-grip coating provides mechanical abrasion resistance.
16.20 - 163.00
Specificatie
Coating Material Uncoated
Kleur Green
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Materiaal Bamboo Viscose, HPPE, Polyamide
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17200431
Bekijk documenten
uvex
6049706
6
163.00
10 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15317062
Bekijk documenten
uvex
6049708
8
17.70
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15327062
Bekijk documenten
uvex
6049709
9
17.65
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15387052
Bekijk documenten
uvex
6049710
10
16.20
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15397052
Bekijk documenten
uvex
6049711
11
16.20
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Bamboo TwinFlex™ Technology ensures a very high level of cut protection
  • Soft-grip coating provides mechanical abrasion resistance
  • Highly flexible with good tactile sensation
  • Uvex Climazone effectively removes excess warmth and moisture
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silicone-free according to the imprint test
  • 3D Ergo Technology ensures a secure fit
Specificatie
Specificatie
Uncoated
Ambidextrous
Bamboo Viscose, HPPE, Polyamide
1X4XC
Knit
Green
Yes
Cut-resistant Gloves
Automotive, Construction, Glass Handling, Logistics, Maintenance, and Sheet Metal Processing
C500