Learn More
C16orf70 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen C16orf70
Concentratie 0.34 mg/mL
Toepassingen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16810165
Bekijk documenten
Proteintech
20602-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16800165
Bekijk documenten
Proteintech
20602-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
The MW of this protein is 48 kDa, and our antibody specifically recognizes the 48 kDa protein.
The function of C20orf30 has not been widely studied, and is yet to be fully elucidated.
Specificatie
Specificatie
C16orf70
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q9BSU1
102547323, 80262
C16orf70 Fusion Protein Ag14576
Primary
-20°C
C16orf70
0.34 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C16orf6, C16orf70, lin 10, LIN10, UPF0183 protein C16orf70
C16orf70, LOC102547323
IgG
Antigen Affinity Chromatography