Learn More
Butylated hydroxyanisole, 96%, Thermo Scientific Chemicals
36.28 - 629.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 25013-16-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C11H16O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 180.24 |
MDL-nummer | MFCD01779059 |
InChI Key | MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy |
PubChem CID | 8456 |
ChEBI | CHEBI:76358 |
IUPAC Name | 2-tert-butyl-4-methoxyphenol |
SMILES | CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10551291
|
Thermo Scientific Acros
235231000 |
100 g | Plastic bottle |
36.28
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10665282
|
Thermo Scientific Acros
235235000 |
500 g | Plastic bottle |
133.67
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10648324
|
Thermo Scientific
235230025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
629.13
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
25013-16-5 | |
180.24 | |
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N | |
8456 | |
2-tert-butyl-4-methoxyphenol |
C11H16O2 | |
MFCD01779059 | |
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy | |
CHEBI:76358 | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
Specificatie
Butylated hydroxyanisole | |
25013-16-5 | |
White to Yellow | |
113°C | |
95% min. (GC) | |
MFCD01779059 | |
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy | |
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N | |
2-tert-butyl-4-methoxyphenol | |
8456 | |
180.24 | |
Crystalline Flakes or Crystals |
96% | |
48°C to 55°C | |
268°C | |
Authentic | |
C11H16O2 | |
15,1549 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,propylene glycol,,chlorogorm,ether and acetone,slightly soluble in benzene | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O | |
180.24 | |
CHEBI:76358 | |
96% |
Safety and Handling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Suspected of causing cancer.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED:
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 246-563-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SL1945000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Butylated hydroxyanisole
Signal Word
- Waarschuwing
Hazard Category
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Precautionary Statement
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.