Learn More
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
31.83 - 145.00
Chemische identificatiekenmerken
MDL-nummer 217672
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10789234
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/2880/08
500 mL HDPE plastic bottle
31.83
10429560
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/2880/15
1 L HDPE plastic bottle
71.40
10214200
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/2880/17
2.5 L HDPE plastic bottle
87.40
10274240
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/2880/21
5 L Plastic container
145.00
Beschrijving
Beschrijving
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
Ready to use for pH measurement.
Each solution is easily identified by its color, saving time and reducing errors.
Our buffer solutions are a high quality and reliable range of products that ensure accurate results for calibration/titration.
  • Standard and color-coded buffer solutions
  • Manufactured to a tolerance of ±0.02 pH units
  • Accurately standardized and labelled with lot-specific pH at 20°C
  • All buffers are traceable to NIST and BS 1647 standard
  • Packed in HDPE containers to help protect the products integrity an ensure safe handling (refers to 1L, 2.5L, and 5L quantities)
  • Standard buffers are available over the range pH2 to pH10
  • Color-coded buffer solutions are available over the range pH4, pH7, and pH
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
217672
Specificatie
Colorless
10
Liquid
217672
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.