Learn More
Buffer Solution, pH 9.00, Reagecon™
BIOPHARMA
Certified by an ISO 17025 accredited test method and fully NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 9.00 is tested at 20°C to an accuracy level of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
Merk:  Reagecon 1090
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11492014
  • 31.90 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Certified by an ISO 17025 accredited test method and fully NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 9.00 is tested at 20°C to an accuracy level of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
  • Traceable to SRM for NIST
  • Certification to ISO 9001:2008
  • Accredited to ISO 17025
Specificatie
Specificatie
0° C
Kleurloos
Liquid
pH Buffer
Ja
100°C
9
1000 ml
Kenmerk
Fully miscible in water
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Boric Acid, DisodiumSalt
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen