Learn More
Buffer Solution pH 6.865, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
42.00 - 61.00
Specificatie
pH 6.865
Fysische vorm Liquid
Type oplossing Buffer
Formulering Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate Hydrogen
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12940654
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
SOL 010 500
500 mL
42.00
12900664
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
SOL 016 1L
1000 mL
61.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
6.865
Liquid
Buffer
Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate Hydrogen