Learn More
Bufferoplossing pH 4, rood
BIOPHARMA
Gekleurde pH-bufferoplossingen in containers met dubbele hals. Reagecon™ Buffer Solution pH 4, rood conform ISO 17025 en NIST-traceerbaar.
18.85 - 105.00
Specificatie
Kleur Red
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Aantal Verpakking pH Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking pH Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11414589
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
10402CTT
250 mL HDPE Twin Neck Bottle 4 at 20°C
22.35
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11474589
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
1040225CTT
250 mL HDPE Twin Neck Bottle 4 at 25°C
18.85
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11860513
Bekijk documenten
Reagecon
1040525C
500 ml HDPE Bottle GL45 4 at 25°C
24.75
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11858783
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
1040525CTT
500 mL HDPE Twin Neck Bottle 4 at 25°C
26.40
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11424589
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
1040CTT
1 L HDPE Twin Neck Bottle 4 at 20°C
39.90
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11494589
Bekijk documenten
Reagecon
104025CTT
1 L HDPE Twin Neck Bottle 4 at 25°C
35.30
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11494619
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
BPH01
5 l Bag-in-Box Container 4 at 20°C
105.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Gekleurd
  • Containers met dubbele hals en geïntegreerde kalibratiekamer
  • Getest bij 20 °C of 25 °C
  • Gecertificeerd door de geaccrediteerde testmethode ISO 17025
  • NIST-traceerbaarheid
  • Aangeboden in verschillende verpakkingsformaten
Specificatie
Specificatie
Red