Learn More
Buffer solution pH 3.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB, Honeywell Fluka™
Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB
62.66 - 341.00
Specificatie
CAS 1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
VN-nummer NONH for all modes of transport
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15663180
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31046-1L
1 L
62.66
1 liter
15673180
Bekijk documenten
Honeywell Fluka
31046-6X1L
6 x 1 L
341.00
6 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Specificatie
1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
NONH for all modes of transport
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Buffer solution pH 3.0 (20 °C)