Learn More
Buffer solution pH 10.0 (20°C), Borax / sodium hydroxide, Honeywell Fluka™
Borax / sodium hydroxide
16.80 - 337.97
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
Moleculaire formule H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15694040
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33649-100ML
100 mL N/A N/A N/A
15614050
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33649-500ML
500 mL
91.98
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15604050
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33649-1L
1 L
62.66
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15624050
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33649-6X1L
6 x 1 L
337.97
6 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
H5NO
MFCD00066650
14923
N.O
Specificatie
Buffer solution
10.0
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
amine hydrate
14923
1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
H5NO
NONH for all modes of transport
N.O
35.05
CHEBI:18219
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Gevarenaanduiding
  • EUH210-Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.