Learn More
BUCHI Drying Flasks for Rotary Evaporators
Special shaped flasks for powder drying
170.00 - 341.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit CE
Type Poederdroogkolf
Voor gebruik met (apparatuur) Rotatieverdamper
Materiaal (coating) Plastic and Glass
Standaard zijde conische verbinding 29.2/32
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Volume (metrisch) Standaard zijde conische verbinding Conisch Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Standaard zijde conische verbinding Conisch Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10446761
Bekijk documenten
BUCHI
000452
500 ml 29.2/32 29.2/32
170.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12034592
Bekijk documenten
BUCHI
000454
2000 ml 29.2/32 29.2/32
341.00
Toevoegen aan winkelmandje
10729782
Bekijk documenten
BUCHI
000453
1000 ml 29.2/32 29.2/32
229.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Voor gebruik met de Rotavapor™ R 3 en R-210/R-215
  • Verkrijgbaar in meerdere maten met verschillende standaard koppelstukken
Specificatie
Specificatie
CE
Rotatieverdamper
29.2/32
60°C
Poederdroogkolf
Plastic and Glass
29.2/32