Learn More
Bromophenol Blue, Indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Indicator, Reag. Ph. Eur.
53.41 - 172.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS 115-39-9
Moleculaire formule C19H10Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 669.96
MDL-nummer MFCD00005875
InChI Key UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15613840
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
32712-5G
5 g
53.41
15603840
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
32712-25G
25 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
115-39-9
669.96
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:59424
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
C19H10Br4O5S
MFCD00005875
8272
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Specificatie
Bromophenol Blue
Reag. Ph. Eur.
C19H10Br4O5S
NONH for all modes of transport
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
8272
669.96g/mol
Red
Powder
204°C
115-39-9
MFCD00005875
61698
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
669.96
CHEBI:59424
Glass Bottle
2.8 to 4.4
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 204-086-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7453000