Learn More
Bromoacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
36.58 - 321.60
Chemische identificatiekenmerken
CAS 590-17-0
Moleculaire formule C2H2BrN
Molecular Weight (g/mol) 119.95
MDL-nummer MFCD00001884
InChI Key REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
PubChem CID 11534
IUPAC Name 2-bromoacetonitrile
SMILES BrCC#N
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10451071
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
221860050
5 g Glass bottle
36.58
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10164750
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
221860250
25 g Glass bottle
115.58
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10246370
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
221861000
100 g Glass bottle
321.60
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
590-17-0
119.95
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
11534
BrCC#N
C2H2BrN
MFCD00001884
bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
2-bromoacetonitrile
Specificatie
Bromoacetonitrile
590-17-0
1.7200g/mL
>110°C
96% min. (GC)
BrCH2CN
MFCD00001884
13,197
bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
BrCC#N
119.95
119.95
Liquid
97%
Colorless to Yellow
148°C to 150°C
Authentic
C2H2BrN
1.4786 to 1.4806
02, 216
1.72
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
2-bromoacetonitrile
11534
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES:
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-672-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7970000
Productidentificatie
  • Bromoacetonitrile
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.