Learn More
Bromoacetic anhydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
141.71 - 538.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13094-51-4
Moleculaire formule C4H4Br2O3
Molecular Weight (g/mol) 259.87
MDL-nummer MFCD00045041
InChI Key FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
PubChem CID 4259817
IUPAC Name (2-bromoacetyl) 2-bromoacetate
SMILES C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10244884
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
426700050
5 g Glass bottle
141.71
5 gram
10788425
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
426700250
25 g Glass bottle
538.68
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13094-51-4
259.87
FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
4259817
C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
C4H4Br2O3
MFCD00045041
bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
(2-bromoacetyl) 2-bromoacetate
Specificatie
Bromoacetic anhydride
40°C to 44°C
Authentic
C4H4Br2O3
MFCD00045041
FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
(2-bromoacetyl) 2-bromoacetate
4259817
95%
13094-51-4
White to Brown
94% min. (ex Br) (Argentometry)
BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
259.87
259.87
Solid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.