Learn More
Bromine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
64.12 - 171.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7726-95-6
Moleculaire formule Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
MDL-nummer 10896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name bromide
SMILES [Br-]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10510721
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/4000/PB05
100 mL
64.12
10182180
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/4000/PB08
500 mL
171.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7726-95-6
79.91
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
[Br-]
Br
10896
bromide
Specificatie
58.7°C
7726-95-6
Liquid
10896
[Br-]
79.91
Plastic Coated Glass bottle
Vapor Density: 5.51
-7.2°C
Brown-Red
Br
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
bromide
159.82g/mol
230mbar at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Bromine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 1
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.