Learn More
Bromate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
Moleculaire formule BrO3-
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12982085
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 007 100
100 mL Bottle
54.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12992085
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 007 250
250 mL Bottle
77.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12902095
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 007 500
500 mL Bottle
114.00
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
BrO3-
Specificatie
Bromate
Liquid
Single-component Standard Solution
BrO3-
1 g/L
H2O
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
H350
P201;P202;P280;P308+P313;P405;P501
Danger
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)
Productidentificatie
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Bromate 1000mg/l in water (A 007)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .