Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Support Racks
For use with Branson ultrasonic baths
74.30 - 164.00
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Hoogte (Engels) | Breedte (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Hoogte (Engels) | Breedte (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10537644
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-043 |
Voor model 8800 | 20 inch | 15 in. |
164.00
1 stuk |
|
|||
10755735
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-041 |
Voor model 3800 | 12 inch | 8 in. |
98.15
1 stuk |
|
|||
10706305
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-039 |
Voor model 1800 | 8 in. | 6 in. |
74.30
1 stuk |
|
|||
10450904
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-040 |
Voor model 2800 | 12 inch | 6 in. |
83.60
1 stuk |
|
|||
10204634
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-042 |
Voor model 5800 | 15 inch | 15 in. |
108.00
1 stuk |
|
|||
Description
For use with Branson ultrasonic baths
- Keuze uit diverse maten voor afstemming op ieder bad
Specifications
Steunrek |