Learn More
VACUUBRAND™ Collection Vessles and Adapter Kit for Vacuubrand BVC Fluid Aspiration Systems
Replacement parts and accessories for VACUUBRAND fluid aspiration systems
48.35 - 348.00
Produktcode | Merk | Beschrijving | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Beschrijving | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12675640
|
VACUUBRAND™
20635809 |
2L glass collection vessel for BVC |
348.00
2 liter |
|
|||||
12685640
|
VACUUBRAND™
20635839 |
Adapter to fit 2L glass collection vessel to BVC Control and Professional models |
48.35
|
|
|||||
12665640
|
VACUUBRAND™
20635810 |
4 L polypropylene collection vessel for BVC |
307.00
4 liter |
|
|||||
Beschrijving
Vloeistofafzuigsystemen uit de BVC-familie leveren compacte en stille oplossingen voor werk aan celculturen. Ze bieden de flexibiliteit om te voldoen aan het ontsmettingsprotocol, of het nu gaat om autoclaveren of desinfecteren in de fles.
Opvangvat
- Verkrijgbaar met capaciteit van 2 l en 4 l
- Om glazen opvangvat van 2 liter passend te maken voor BVC control en professionele modellen
Specificatie
BVC-vloeistofafzuigsysteem |