Learn More
Brady™ en TLS-PC Link labels voor™draagbare themotransferprinter voor flacons/buisjes van 0.5 tot 8 ml
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
Merk:  Brady™ 062255
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10303652
Beschrijving
Beschrijving
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
  • Special self-laminating or wraparound polyester labels protect print from scratches; extreme temperatures; and chemicals and solvents including xylene, IPA, ethanol, and DMSO
Informatie over bestelling
Labels zijn ook van andere materialen en in andere maten verkrijgbaar; neem voor bestelinformatie contact op met de vertegenwoordiger van de klantenservice.
Specificatie
Specificatie
Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Acrylic, Permanent
Matte
Polyester
Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
1
Rectangle
-70°C to +120°C
48.89 mm
12.70 mm
12.7 mm
TLS 2200/TLS PC Link Labels
White, Translucent
Label
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
500/Pk.
-94 to 248°F
0.048 mm
1.8 in.
0.5 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Product Title
Brady™ en TLS-PC Link labels voor™draagbare themotransferprinter voor flacons/buisjes van 0.5 tot 8 ml > White Self-laminating Polyester; 1.75 x 0.5 in.