Learn More
Brady™ Nylon Cloth Laboratory Labels
Nylon Cloth Laboratory Labels (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
205.00 - 219.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit RoHS
Type kleefmiddel Acrylic, Permanent
Kleur White
Afwerking Matte
Materiaal Nylon Cloth
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Hoogte (Engels) Hoogte (metrisch) Breedte (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Hoogte (Engels) Hoogte (metrisch) Breedte (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13533310
Bekijk documenten
Brady™
143017
0.3 in. 9 mm 1 in.
205.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15706879
Bekijk documenten
Brady™
143049
0.25 in. 6 mm 2 in.
219.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C)
Specificatie
Specificatie
RoHS
White
Nylon Cloth
Non-sterile
BBP™33
-40 to 193°F
80 lb./in.
Acrylic, Permanent
Matte
Laboratory Label
Wiremarking and general labeling applications
1500/Pk.
-40°C to +90°C
0.0065 in.